Tisk…
Hledali jste: Pufry pro assay
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (3832.9020)
Dodavatel: Avantor
Popis: Sheath fluid, 3200/4000, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 20 L
Katalogové číslo: (3471.9020PC)
Dodavatel: Avantor
Popis: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
Měrná jednotka: 1 * 20 L
Dodavatel: Biotium
Popis: A buffer set that blocks non-specific antibody binding as well as direct interaction of fluorescent dyes on antibodies with cells or tissue sections.
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), Hodnota pH: 9,0
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Potassium phosphate buffer solution (0,5 mol/l), Hodnota pH: 7,0
Katalogové číslo: (PIER90104)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Thermo Scientific TMT Elution Buffer is for use with Thermo Scientific Immobilized Anti-TMT Resin to enrich samples for peptides that have been chemic...
Měrná jednotka: 1 * 20 mL
Katalogové číslo: (HACH2307242)
Dodavatel: Hach
Popis: These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (J62982.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Phosphate-Citrate Buffer (5X) is used as a substrate buffer in immunoassay procedures. It is used in SDS PAGE electrophoresis.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kinase buffer II (5X)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kinase buffer I (5X)
Katalogové číslo: (786-501)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
Měrná jednotka: 1 * 50 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom