Tisk…
Hledali jste: Pufry biologické
146  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
Katalogové číslo: (E691-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), VWR®
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l), VWR®
Dodavatel: Avantor
Popis: Koncentrát rozpouštěcího média DILUT-IT™, Fosforečnan sodný, 230,8 ml, J.T.Baker® DILUT-IT®, Hodnota pH: 6,8
Katalogové číslo: (K656-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Sodium acetate buffer, VWR®, 3M, Hodnota pH: 5,2
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Used for the purification of oligonucleotides.
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Tris is widely used as a component of buffer solutions, such as in TAE and TBE buffer, especially for solutions of nucleic acids.
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: HEPES buffer solution (1 mol/l)
Katalogové číslo: (MMMPBPPFV9BPW)
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: The 3M™ Mini Flip-Top Vial with 9 ml Buffered Peptone Water Broth is a leak-resistant plastic cylinder with a flip-open lid that seals securely for sa...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: The conjugation and modification reactions used to cross-link proteins or couple labels to proteins, such as biotin, enzymes, and fluorescent dyes, re...
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Triethylammonium acetate buffer (1 M), Hodnota pH: 7,0
Dodavatel: OMEGA BIO-TEK
Popis: DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 250 ml)
Katalogové číslo: (ROCKMB-058)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 10 mM Tris HCl, 100 mM NaCl, and 1,0 m...
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: TE buffer is a commonly used buffer solution in molecular biology, especially in procedures involving DNA, cDNA or RNA. "TE" is derived from its compo...
Katalogové číslo: (WAKFDL-13100)
Dodavatel: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Popis: These depyrogenated dilution tubes are made of high-quality borosilicate glass depyrogenated at 250 °C.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom