Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Pufry extrakční
23  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (M328-30ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Mitochondrial protein isolation buffer for enrichment of mitochondrial proteins.
Měrná jednotka:  1 * 30 ml
Dodavatel:  OMEGA BIOTEK
Popis:   CONCENTRATE FOR 25ML SPW WASH BUFFER 1 * 25 ml
Dodavatel:  OMEGA BIOTEK
Popis:   BUFFER SP3 1 * 100 ml
Katalogové číslo: (28-9440-45)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Yeast Protein Extraction Buffer Kit is a mild detergent-based cell lysis method developed for total extraction of soluble proteins from yeast cells. T...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (28-9412-79)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Mammalian Protein Extraction Buffer is a 500 ml solution designed for efficient and gentle extraction of biologically active, total soluble proteins f...
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Katalogové číslo: (28-9435-22)
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Total protein extraction from tissues and cell lines trial kit with six different buffers for optimisation of the method for 10 ml solution of each bu...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (CSPL-1000)
Dodavatel:  OMEGA BIOTEK
Popis:   Component of the Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus Kit
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PIER89803)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   The P-PER Plant Protein Extraction Kit effectively extracts protein from all kinds of dry and fresh plant tissue without liquid nitrogen. The P-PER Ki...
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 23
  1  2  3  Další