Tisk…
Hledali jste: Pufry nanášecí
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (41010.)
Dodavatel: Biotium
Popis: 6X GelRed prestain loading buffers are gel loading buffers containing density agents, tracking dyes, and GelRed dye. GelRed is a sensitive, stable and...
Měrná jednotka: 1 * 1 mL
Katalogové číslo: (ROCKMB-018)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Sample buffer for protein electrophoresis.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (786-421)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Loading Buffer, Native sample loading buffer (2X)
Měrná jednotka: 1 * 2,5 mL
Katalogové číslo: (EDVO606)
Dodavatel: EDVOTEK EUROPE LTD
Popis: 1 ml concentrate for 200 samples.
Měrná jednotka: 1 * 1 mL
Katalogové číslo: (J62774.AC)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, Zymogram sample buffer
Měrná jednotka: 1 * 25 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 4X
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, RNA Sample Loading Buffer, no Ethidium Bromide
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 4X
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 6X
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (2X) with Lysine and Arginine
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, TBE Sample Buffer, 6X
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, Tricine-SDS Sample Buffer (2X), non-reducing
Katalogové číslo: (LONZ50655)
Dodavatel: LONZA
Popis: This buffer is a Ficoll based loading buffer containing Ficoll®, EDTA, xylene cyanol, and bromophenol blue. Ideal for separation of DNA fragments with...
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: LDS-sample buffer (4X), non-reducing is used in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). It is used in denaturing gels and is compatible wit...
Katalogové číslo: (J63633.AC)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Loading Buffer, IEF Sample Buffer (4X) with Lysine
Měrná jednotka: 1 * 25 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom