Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pufry do dělícího gelu
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"93"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Pufr pro elektroforézu, Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Měrná jednotka:  1 * 1 l
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Katalogové číslo: (K855-500ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   VWR offers multiple types of running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis in a variety of concentrations and packaging options for...
Měrná jednotka:  1 * 4 l
Katalogové číslo: (K458-100ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Pufr pro elektroforézu, Running Buffer, MES buffer solution pH 6,0 (0,05 mol/l), A.C.E
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Katalogové číslo: (E526-500ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   MOPS is a zwitterionic buffer used as a running buffer for denaturing agarose gel electrophoresis of RNA. Having a buffering range from 6.5 - 7.9, MOP...
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   RNA Gel running buffer is typically used in denaturing formaldehyde RNA gels.
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Tetraboritan dvojsodný, ultrapure buffer substance
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 93
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT