Tisk…
Hledali jste: Pufry transferové
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Rapid transfer buffer is a simple, single component system for quick and efficient transfer of proteins from SDS-PAGE gels to membranes for Western bl...
Katalogové číslo: (M115-40L)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A pre-blended Tris-glycine powder for preparation of Laemmli SDS-PAGE running buffer. The 40 litre pack size prepares 40 litres of 1X Tris-glycine sol...
Měrná jednotka: 1 * 40 L
Katalogové číslo: (K872-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: For transfer of protein to membranes for sequencing or blotting.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (786-019)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal con...
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: EDVOTEK EUROPE LTD
Popis: For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Katalogové číslo: (PIER35045)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Pierce™ Methanol-Free 10X Western Blot Transfer Buffer is a space-saving stock solution for preparing the methanol-free transfer buffer used with cool...
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (PIER28363)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Our variety of Pierce Concentrated Buffer stock solutions are ready to use without having to weigh and dissolve dry ingredients or adjust the pH with ...
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Pufr pro elektroforézu, Transfer buffer, Transfer Electroblot Buffer 10X
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Pufr pro elektroforézu, Transfer buffer, Semi-dry Blot Transfer Buffer, 10X
Katalogové číslo: (733-1629)
Dodavatel: LONZA
Popis: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (SIALT4904-1L)
Dodavatel: Merck
Popis: Pufr pro elektroforézu, Transfer buffer, TRIS-glycine buffer solution 10X concentrate (TG buffer)
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (SIAL93321-1L)
Dodavatel: Merck
Popis: Pufr pro elektroforézu, Transfer buffer, TRIS-glycine buffer solution 10X concentrate (TG buffer)
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (SIAL93015-10L-F)
Dodavatel: Merck
Popis: Pufr pro elektroforézu, Transfer buffer, TRIS-glycine buffer solution 10X concentrate (TG buffer)
Měrná jednotka: 1 * 10 L
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom