Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pufry vyrovnávací iontovou sílu
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
Měrná jednotka:  1 * 5 l
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Popis:   TISAB 3 SOLUTION, 250ML 1 * 250 ml
Měrná jednotka:  1 * 250 ml
Dodavatel:  WTW
Popis:   Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Katalogové číslo: (1.15368.0500)
Dodavatel:  Merck
Popis:   TISAB ROZTOK PRO STANOVENÍ FLUORIDŮ 1 * 500 ml
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Katalogové číslo: (1.16770.0500)
Dodavatel:  Merck
Popis:   TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) for fluoride determinations
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer) for fluoride determinations
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Dodavatel:  REAGECON
Popis:   TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer), concentrated solution for fluoride determinations
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT