Tisk…
Hledali jste: Pufry k čištění protilátek
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (ROCKDAB-B50)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Concentrate diluent buffer for DAB membrane substrate, 10X
Měrná jednotka: 1 * 50 mL
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These buffers ensure high-yield, non denaturing antibody purification with IgG affinity purification supports, such as Protein A and Protein G agarose...
Katalogové číslo: (J63014.QA)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Buffer kit for antibody purification
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (28-9030-59)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Ab buffer kit contains prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of IgG according to recommended protocols.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: Abcam
Popis: Antibody diluent (HAMA blocker) for ELISA is a proprietary reagent for immunoassays involving a sandwich antibody complex that are susceptible to hete...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom