Tisk…
Butyrometr dle Roedera, na smetanu
Dodavatel: Kavalier
VTRB632438104020EA 0 CZK
VTRB632438104020 VTRB632438105520 VTRB632438102000 VTRB632438102020 VTRB632438104000 VTRB632438105500
Butyrometr dle Roedera, na smetanu
Butyrometry
Podle Roederovy metody.
  • vyroben z borosilikátové skloviny
  • kalibrovaný butyrometr pro stanovení obsahu tuků ve smetaně
  • autoklávovatelný při 121 °C