Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% for DNA synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85501.500EA
0
CZK
85501.500
85501.290
85501.911
VWRC85501.321
85501.914
85501.320
85501.400
Acetonitril, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.95% for DNA synthesis
Acetonitril
Vzorec:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa) Bod tání: −45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 5 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS číslo: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99,95 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0,001 meq/g |
Zásaditost | Max. 0,0002 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Evaporation residue | Max. 1 ppm |
Voda | Max. 10 ppm |