Tisk…
VWR® SMG Advanced, Váhy semi-mikro: Grafický displej
Dodavatel: VWR
VWR®
611-3561EA 58680 CZK
611-3561 611-3551 611-3564 611-3554 611-4952 611-4953 611-4954 611-3557 611-3558 611-4955
VWR® SMG Advanced, Váhy semi-mikro: Grafický displej
Váhy
Semi-mikrováhy s rozlišením 0,01 mg jsou vybaveny novým integrovaným elektromagnetickým snímačem. Všechny modely mají funkci automatické vnitřní kalibrace a jsou charakteristické vysokou přesností a opakovatelností. Tyto semi-mikrováhy VWR zajišťují vynikající poměr ceny a výkonu díky nepřetržitému intenzivnímu výzkumu a studiím. Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
  • zabudovaný snímač teploty pro vyšší stabilitu a rychlou dobu odezvy
  • nastavitelná úroveň filtrů a volba jednotek měření
  • funkce kontrolního vážení (funkce alarmu), celkové hmotnosti, počítání kusů a určení hustoty
  • automatická vnitřní kalibrace a RS232 připojení v základní verzi
  • velký grafický displej, včetně GLP, čas/datum, kapacita databáze a vícejazyčné nastavení
U modelů s interní kalibrací (na konci názvu modelu označené „i“) si může uživatel zvolit tři způsoby kalibrace:
Při kalibraci spuštěné stiskem tlačítka CAL je využito zabudované vnitřní závaží.
Pokud se změní teplota prostředí a/nebo po určitém nastaveném intervalu proběhne automaticky další kalibrace (Incal+).
Uživatel má možnost při kalibraci využít vnější závaží.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Upozornení: Jednotky s označením D, mají dvojitý rozsah, s označením i mají funkci vnitřní kalibrace.