Tisk…
Kyselina mravenčí ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85494.320EA 3450 CZK
85494.320
Kyselina mravenčí ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Hustota: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (at filling) 90.00 - 90.15 %
Density (20/4) (at filling) 1.2044 - 1.2047
Acetic acid ≤ 0.2 %
Conforms to ISO 307 Passes test