Tisk…
Kyselina mravenčí ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85495.290EA 732 CZK
85495.290
Kyselina mravenčí ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Hustota: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 89.0 - 91.0 %
Dilution test Passes test ACS
SO3 (Sulphite) Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Acetic acid Max. 0.04 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test