Tisk…
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, čtvercové, sterilní
Dodavatel: VWR
VWR®
331-0077EA 3220 CZK
331-0077 331-0076 331-0075 331-0074
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, čtvercové, sterilní
Láhve Láhve na odběr vzorků vody
PET, čiré, s PP šroubovacími uzávěry.
  • Dávkováno thiosíranem sodným 18 mg (1,8%)
  • Zavíčkované, dávkované a ozařované
  • Teplotní odolnost: –10 až +40 °C
  • Vynikající odolnost proti nárazům
  • absolvoval
Ideální pro testování vody. Láhve jsou lehké, tuhé, odolné a šetří místo. Zaoblený uzávěr, zabezpečený kolkem. Snadná kontrola obsahu díky průhlednému PET materiálu.
Určeno pro trh v UK.