Tisk…
Hledali jste: Pufry ionizační
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (85773.290)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (85772.290)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: This material is intended for use as an ionisation buffer for AAS
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (45293.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Lithium Nitrate Buffer Solution
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (45294.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Cesium Nitrate Buffer solution
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Matrix Modifier, 2% Cesium (Cs) in 1% HNO₃
Katalogové číslo: (95164-250ML)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry.
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (1.02037.1000)
Dodavatel: Merck
Popis: Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (1.16755.1000)
Dodavatel: Merck
Popis: 10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom