Tisk…
Sorbenty - rohože, role a hady, olejové, bílé
Dodavatel: VWR, part of Avantor
121-0140EA 1700 CZK
121-0140 121-0143 121-0137
Sorbenty - rohože, role a hady, olejové, bílé
Absorpční materiály
Sorpční produkty VWR pro úklid a prevenci úniků a havárií jsou nenahraditelnou pomůckou, která vám usnadní zajištění bezpečnosti na vašem pracovišti.
  • absorbuje pouze kapaliny na ropné nebo olejové bázi
  • neabsorbuje vodné roztoky
  • lze použít v terénu, neabsorbuje vodu
Colour: White