Tisk…
2-Propanol 99.5+%, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO389710250EA 18530 CZK
ACRO389710250 ACRO389710100 ACRO389710025
2-Propanol 99.5+%, Extra Pure
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Bod varu: 81…83 °C (760 mmHg)
Bod tání: –89,5 °C
Hustota: 0,785 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011674
CAS číslo: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %