Tisk…
Mitomycin C (2 mg/48 mg NaCl)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO226940020EA 3900 CZK
ACRO226940020
Mitomycin C (2 mg/48 mg NaCl)
Mitomycin C
Vzorec: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Bod tání: >360 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078109
CAS číslo: 50-07-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue to violet Powder
HPLC ≥99 % with regard to the non-formulated material