Tisk…
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO235360050EA 9330 CZK
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04
Bod varu: 86 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00031518
CAS číslo: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %