(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO275960250EA
3000
CZK
ACRO275960250
ACRO275960050
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 99+%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec:
C₁₇H₁₇NO₄ MW: 299,3 g/mol Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020418 CAS číslo: 1161-13-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 84 to 88 °C |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +4.5° to +5.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, CH3COOH) |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |