Tisk…
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO279550100EA 9340 CZK
ACRO279550100 ACRO279550025
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 98%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Vzorec: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Bod tání: 52…60 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077851
CAS číslo: 18680-27-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 60 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (c=6.5, toluene)