(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO294510010EA
1760
CZK
ACRO294510010
ACRO294510050
ACRO294510250
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt 97%
(Methoxycarbonylsulphamoyl)triethylammonium hydroxide inner salt
Vzorec:
C₈H₁₈N₂O₄S MW: 238,30 g/mol Bod tání: 76…79 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00077815 CAS číslo: 29684-56-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |