2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO304200050EA
7510
CZK
ACRO304200050
ACRO304200010
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Vzorec:
C₇H₅ClO₃·xH₂O MW: 172,57 g/mol (anhy) Bod tání: 207…209 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00798116 CAS číslo: 56363-84-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige to orange-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Titration with TBAH | ≥97.5 % (On dry substance) |