N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO407410100EA
4200
CZK
ACRO407410100
ACRO407410250
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate 96%
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂·0.5 C₂H₂O₄ MW: 209,27 g/mol Bod tání: 145…150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070242 CAS číslo: 62637-92-7 EINECS: 263-662-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to grey to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration | ≥95 % (DEPDA + oxalic acid) |