Tisk…
6-Aminopenicillanic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO104250250EA 3020 CZK
ACRO104250250 ACRO104251000
6-Aminopenicillanic acid 96%
6-Aminopenicillanic acid
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₃S
MW: 216,26 g/mol
Bod tání: 197…203 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005176
CAS číslo: 551-16-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 203 °C
HPLC ≥95 %
pH 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water)
Loss on heating ≤1.5 % (105 °C, 2 h)