3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO112090010EA
1270
CZK
ACRO112090010
ACRO112090250
ACRO112090050
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O MW: 360,11 g/mol (anhy) Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD08273058 CAS číslo: 868272-85-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Grey to brown-purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤10 % (120°C) |