Tisk…
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO135910010EA 3720 CZK
ACRO135910010 ACRO135910050
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone 97%
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone
Appearance: Light yellow to beige Powder
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃O
MW: 215,26 g/mol
Bod tání: 195…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044827
CAS číslo: 2147-83-3
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
UV Lambda max 205 to 209 nm
UV Lambda max 280 to 284 nm
Titration with HClO4 ≥96.0 %