5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO173090050EA
2830
CZK
ACRO173090050
ACRO173090250
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Vzorec:
C₄H₇ClN₄O MW: 162,58 g/mol Bod tání: 250 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012704 CAS číslo: 72-40-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige to light grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Solubility | (5 % in water) Clear |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0005 meq/g |
Peroxides | ≤0.0075 % |