Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO207451000EA
9780
CZK
ACRO207451000
ACRO207450100
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₀ClNO₃ MW: 155,578 g/mol Bod tání: 130…135 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012593 CAS číslo: 5619-04-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |