1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO109220250EA
1490
CZK
ACRO109220250
ACRO109221000
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Vzorec:
C₆H₁₂ClN MW: 170,08 g/mol Bod tání: 171…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012718 CAS číslo: 7250-67-1 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 175 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |