Tisk…
1,1'-Sulphonyldiimidazole 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO374780050EA 2610 CZK
ACRO374780050
1,1'-Sulphonyldiimidazole 98+%
1,1'-Sulphonyldiimidazole
Appearance: Cream Crystalline powder
Vzorec: C₆H₆N₄O₂S
MW: 198,20 g/mol
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015893
CAS číslo: 7189-69-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
HPLC ≥98.0 %