Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO378770050EA
1640
CZK
ACRO378770050
ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Vzorec:
C₉H₂₇NSi₃ MW: 233,577 g/mol Bod varu: 72 °C (10 mmHg) Bod tání: 67…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047990 CAS číslo: 1586-73-8 UN: 3259 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |