(R)-N-Boc-allylglycine 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO362840010EA
6110
CZK
ACRO362840010
ACRO362845000
(R)-N-Boc-allylglycine 95%, 98% ee
(R)-N-Boc-allylglycine
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Vzorec:
C₁₀H₁₆NO₄ MW: 215,25 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01320882 CAS číslo: 170899-08-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow Viscous liquid or paste |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -9.5° to -12.5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol) |