Tisk…
6,13-Pentacenedione 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO364270050EA 18790 CZK
ACRO364270050 ACRO364270010
6,13-Pentacenedione 99%
6,13-Pentacenedione
Vzorec: C₂₂H₁₂O₂
MW: 308,34 g/mol
Bod tání: 394 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003709
CAS číslo: 3029-32-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %