Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO371470250EA
5630
CZK
ACRO371470250
ACRO371470050
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Vzorec:
C₄H₉NO₂·HCl MW: 139,6 g/mol Bod tání: 103…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039060 CAS číslo: 3196-73-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |