Tisk…
3-Fluorphenylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
427821000.EA 6220 CZK
427821000.
3-Fluorphenylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal™
3-Fluorphenylmagnesium bromide
Vzorec: C₆H₄BrFMg
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672007
CAS číslo: 17318-03-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 1 M Exact strength on the certificate of analysis
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %