Tisk…
Kyselina chlorovodíková 1 M in ethyl acetate
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO388701000EA 2890 CZK
ACRO388701000
Kyselina chlorovodíková 1 M in ethyl acetate
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M