Tisk…
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
399071000.EA 8530 CZK
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
4-Thioanisolemagnesium bromide
Vzorec: C₇H₇BrMgS
Bod vzplanutí: <–17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672010
CAS číslo: 18620-04-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M