Tisk…
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO393110250EA 8500 CZK
ACRO393110250 ACRO393110050
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
3-Methoxybenzyl bromide
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,063 g/mol
Bod varu: 152 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,436 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216590
CAS číslo: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %