Tisk…
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO389610050EA 1710 CZK
ACRO389610050 ACRO389610250
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene 97+%
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Appearance: Light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₃H₁₃IO₄S
MW: 392,21 g/mol
Bod tání: 131…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011547
CAS číslo: 27126-76-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.0 %