Tisk…
Pyridin for HPLC
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO396800010EA 6180 CZK
ACRO396800010
Pyridin for HPLC
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Bod varu: 115 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 0,978 g/cm³
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011732
CAS číslo: 110-86-1
UN: 1282
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
UV at 340 nm A: ≤0.05
UV at 345 nm A: ≤0.02
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %