Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
397611000.EA
10450
CZK
397611000.
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Cyclopropylmagnesium bromide
Vzorec:
C₃H₅BrMg MW: 145,28 g/mol Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672094 CAS číslo: 23719-80-4 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to light yellow to dark yellow Solution |
Titration Grignard | 0.4 to 0.6 M |