Tisk…
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO427340050EA 4010 CZK
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,0864 g/mol
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01321368
CAS číslo: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %