Tisk…
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO427630050EA 14090 CZK
ACRO427630050 ACRO427630010
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216584
CAS číslo: 17325-26-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %