Tisk…
Čtečka čárových kódů, VisionMate™ High Speed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
MATR312800EA 251230 CZK
MATR312800
Čtečka čárových kódů, VisionMate™ High Speed
Čtečka čárových kódů VisionMate™ High Speed okamžitě načte 2D čárové kódy zkumavek a bez problémů sdílí data s vaším systémem LIMS nebo databází.
  • Okamžitě načítá zkumavky ve formátech 24, 48, 96 a 384 opatřené 2D čárovými kódy bez nutnosti softwaru nebo úpravy nastavení
  • Lze používat na stolní desce nebo v robotických platformách v rozmezí pokojová teplota až −40 °C
  • .Při nižších teplotách zabraňuje vzniku námrazy na čtecím povrchu
  • Software automaticky rozpozná formáty zkumavek a nastaví optimální parametry načítání
  • Grafické uživatelské rozhraní poskytuje několik možností pro zobrazení 2D dat a výstup v řadě formátů souborů
  • Způsob přenosu dat: CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
Rychle načítá stojany se zkumavkami ve formátech 24, 48, 96 a 384 bez nutnosti programování uživatelem. Nyní se dodává se čtečkou lineárních kódů, která se magneticky připevní k pouzdru čtečky, takže zařízení je schopné současně sledovat stojany se zkumavkami načítáním lineárního čárového kódu umístěného nebo vyleptaného na straně stojanu. Vysokorychlostní čtečku VisionMate High Speed lze integrovat do robotické platformy.
Čtečka VisionMate High Speed je dokonalým doplňkem sortimentu zkumavek s 2D čárovým kódem Thermo Scientific™ Matrix™ a Nunc™ a zajistí cennou procesní flexibilitu a kompatibilitu pracovních postupů v prostředí biologických nebo genomických skladů a skladů pro výzkum léčiv.
Rychlost: Méně než 1 s/pozice
Dekódovací kapacita: 1 stojan, 1 zkumavka nebo 2D kód (v režimu jedné zkumavky)
Hmotnost: 3,7 kg
Š × H × V: 130 × 180 × 185 mm
Informace o dodávce: Dodává se s instalačním CD, tištěnou příručkou, třemi napájecími kabely vhodnými pro použití v USA, Velké Británii a Evropě a jedním USB 2 AB-1860v4 1D magnetickým čtecím nástavcem.