Tisk…
Bezpečnostní zimní kotníkové boty, nazouvací, uvex quatro pro, 8403
Dodavatel: Uvex
uvex quatro pro
UVEX8403.2/38EA 3870 CZK
UVEX8403.2/38 UVEX8403.2/39 114-7088 114-7089 114-7086 114-7087 UVEX8403.2/41 UVEX8403.2/40 UVEX8403.2/42 114-7084 114-7085 114-7082 114-7083
Bezpečnostní zimní kotníkové boty, nazouvací, uvex quatro pro, 8403
Obuv
Robustní a pohodlné antistatické zimní kotníkové boty, s vnitřním zipem, tvořené z voděodolného koženého svršku,z měkkého polstrovaného límce a polstrovaného jazyka, odolného k průniku prachu, z podrážky PUR dvojí hustoty, samočistící a protiskluzové (4,5 mm, tepelně odolné 120 °C, odolné oleji a benzínu, bez obsahu silikonu).
  • Climazone technology for improved comfort
  • Warm fleece lining
  • Removable, anti-static insole with a moisture control system creates a superior foot climate and improved comfort
  • uvex 3D hydroflex® foam insole for exceptional shock absorption in the heel and under the front of the foot
  • Sole offers integrated heel support
  • Foam scuff cap for additional protection
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Barva: černá
Certifikace: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, CI, SRC