Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Fotometry plamenové
10  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/41/18945241.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  Cole-Parmer
Popis:   The PFP7 are low temperature flame photometers designed for the determinations of sodium and potassium in industrial applications – Calcium, barium an...
Dodavatel:  VARIAN
Popis:   The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Dodavatel:  VARIAN
Popis:   Accessory for spectrophotometers and spectrometers, Auxiliary gas connector from auxiliary gas supply tubing to gas outlet
Dodavatel:  VARIAN
Popis:   The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 l), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Katalogové číslo: (VARI110351790)
Dodavatel:  VARIAN
Popis:   Accessory for spectrophotometers and spectrometers, Spray chamber assembly
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Agilent
Popis:   Flame photometer, Conical U
Dodavatel:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Popis:   Single channel flame photometer for analysis of five elements (sodium, potassium, lithium, calcium, barium) designed with front loading, unobstructed ...
Dodavatel:  SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Popis:   Flame photometer is designed with front loading, unobstructed sample work area, and removable tray for easy cleaning.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další