Tisk…
Hledali jste: Míchačky laboratorní pro standardní analýzu
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: WARING BLENDOR
Popis: Reliable devices with powerful motors. For thorough mixing, dispersion and emulsification. Special cutter heads and high speed operation make these la...
Dodavatel: WARING BLENDOR
Popis: The CB15 series blenders are designed specifically for processing large quantities of free flowing material with a high liquid content. This range of ...
Katalogové číslo: (GERB7610)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: Solubility index mixer is used for determining the solubility of milk, cream and whey powder.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WARICAC139)
Dodavatel: WARING BLENDOR
Popis: The CAC139 is the clear copolyester 1,36 L blender container from Waring with the blade assembly included. These containers are designed for the TORQ ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom