Tisk…
4-(Methylthio)phenol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO127130250EA 3830 CZK
ACRO127130250
4-(Methylthio)phenol 97%
4-(Methylthio)phenol
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Bod varu: 153…156 °C (20Torr)
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002351
CAS číslo: 1073-72-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)