Tisk…
Reserpine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO132280050EA 6770 CZK
ACRO132280050 ACRO132280010
Reserpine 98%
Reserpine
Vzorec: C₃₃H₄₀N₂O₉
MW: 608,69 g/mol
Bod tání: 265 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005091
CAS číslo: 50-55-5
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 % (on dried basis)